Learn More
Éthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418920 100 mL 100mL
11450083 500 mL 500mL
11460083 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418920 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12132.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Amine fortement basique utile comme bloc de construction dans la synthèse chimique
Ethylenediamine is a strongly basic amine useful as a building block in chemical synthesis. It is used as a solvent to dissolve proteins such as albumins and casein. It is widely used for color photography developers, binders, adhesives, fabric softeners, curing agents for epoxys and dyes. As a corrosion inhibitor, it plays a vital role in paints and coolants. It is used as an intermediate in the preparation of polyamide resins, fuel additives and lubricants. It acts as a precursor for many polymers like polyurethane fibers and poly(amidoamine), ethylenediamine dihydroiodide (EDDI) as well as the bleaching activator, tetraacetylethylenediamine. It is an important chelating ligand used in the preparation of coordination compounds viz. tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride. It is also involved in the manufacture of many industrial chemicals and forms derivatives with carboxylic acids, nitriles, alcohols, alkylating agents, carbon disulfide, aldehydes and ketones. It is a basic building block to prepare heterocyclic compound such as imidazolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthylènediamine est une amine fortement basique utile comme bloc de construction dans la synthèse chimique. Il est utilisé comme solvant pour dissoudre les protéines telles que les albumines et la caséine. Il est largement utilisé pour les développeurs de photographies couleur, les liants, les adhésifs, les adoucisseurs de tissus, les agents de séchage pour les époxys et les colorants. En tant qu’inhibiteur de corrosion, il joue un rôle essentiel dans les peintures et les liquides de refroidissement. Il est utilisé comme intermédiaire dans la préparation de résines de polyamide, d’additifs de carburant et de lubrifiants. Il agit comme précurseur pour de nombreux polymères tels que les fibres de polyuréthane et le poly(amidoamine), l’éthylènediamine dihydroiodure (EDDI) ainsi que l’activateur de blanchiment, la tétraacétylethylenediamine. Il s’agit d’un ligand chélateur important utilisé dans la préparation des composés de coordination, à savoir le chlorure de tris(éthylènediamine)cobalt(III). Il participe également à la fabrication de nombreux produits chimiques industriels et forme des dérivés avec des acides carboxyliques, des nitriles, des alcools, des agents alkylants, du disulfure de carbone, des aldéhydes et des cétones. Il s’agit d’un bloc de construction de base pour préparer des composés hétérocycliques tels que les imidazolidines.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, les halogénures de phosphore, les aldéhydes et les halogénures organiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-15-3
Formule moléculaire C2H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00008204
Clé InChI PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
CID PubChem 3301
ChEBI CHEBI:30347
Nom IUPAC éthane-1,2-diamine
SMILES NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine
Point de fusion 8°C to 11°C
Densité 0.899
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire H2NCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4565
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1604
Beilstein 605263
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,3795
Informations sur la solubilité Miscible with water and alcohol; Slightly miscible with ether.
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediamine