Learn More
Acide éthylènediamine-N,N'-diacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid |
| CAS | 5657-17-0 |
| Formule moléculaire | C6 H12 N2 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Glycine, N,N'-ethylenedi- (6CI,7CI,8CI), N,N'-1,2-Ethanediylbis[glycine], 1,2-Bis(carboxymethylamino)ethane, 1,2-Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid, Acetic acid, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, EDDA, Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid, Ethylenediaminediacetic acid, Ethylenediimino-N,N'-diacetic acid, Ethylenediiminodiacetic acid, N,N'-Bis(carboxymethyl)ethylenediamine, N,N'-Ethylenediaminediacetic acid, N,N'-Ethylenediglycine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12N2O4/c9-5(10)3-7-1-2-8-4-6(11)12/h7-8H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CNCCNCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-[2-(carboxyméthylamino)éthylamino]acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.17 |
| Poids de la formule | 176.0797 |