Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediamine-N,N’-diacétique
Code produit 15425769
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15425769 25 g 25g
15415769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425769 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63570.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agit en tant qu’agent chélateur
Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid is acts as a chelating agent, used as a haemostatic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide éthylènediamine-N,N′-diacétique agit comme agent chélateur et est utilisé comme hémostatique.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5657-17-0
Formule moléculaire C6H10N2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 220.14
Numéro MDL MFCD00004281
Clé InChI QMIFISRIAJBCGZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edda, ethylenediamine-n,n'-diacetic acid, n,n'-ethylenediglycine, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis, ethylenediaminediacetic acid, glycine, n,n'-ethylenedi, unii-4lx0u5342u, 2-2-carboxymethylamino ethylamino acetic acid, ethylenediamine-n,n'-diaceticacid, ethylenediamine-n,n'-di acetic acid
CID PubChem 61975
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CNCCNCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid
Point de fusion 224°C
Couleur Blanc
Formule linéaire HOOCCH2NHCH2CH2NHCH2COOH
Quantité 25 g
Beilstein 1778355
Informations sur la solubilité Soluble in warm water.
Nom IUPAC disodium 2-({2-[(carboxylatométhyle)amino]éthyl}amino)acétate
Poids de la formule 176.17
Forme physique Poudre