Learn More
Acide éthylènediamine tétraacétique sel disodique ACS, MP Biomedicals
Shop All MP Biomedicals ProductsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethylenediamine Tetraacetic Acid Disodium Salt |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 372.2 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Qualité | ACS |