Learn More
sel disodique dihydraté de l'acide éthylènediamine tétraacétique, 99,74 %, MP Biomedicals™
Code produit 11441062 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11441062 1 kg
11411062 100 g
11421062 250 g
11431062 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11441062 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219517391
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
Nom IUPAC 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétate dihydraté disodique
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate
Couleur Blanc
Quantité 1 kg
Poids de la formule 372.2
Pourcentage de pureté 0.9974
Qualité ACS
Forme physique Poudre