Learn More
Acide éthylènediamine tétraacétique, ACS, MP Biomedicals™
Code produit 11482832 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11482832 500 g
11472832 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11482832 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215252190
 Article restreint
En stock
L'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA), ACS, est un composant tampon de qualité ACS et un agent chélateur.
  • L'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) est un chélateur de calcium utilisé pour éliminer l'inhibition des réactions catalysées par des enzymes due à des traces de métaux lourds.
  • Pour une utilisation comme anticoagulant, on utilise le plus souvent les sels disodiques ou tripotassiques d'EDTA.
  • L'EDTA empêche l'agrégation plaquettaire et est donc l'anticoagulant de choix pour le contrôle du nombre de plaquettes.
  • L'EDTA est un inhibiteur des métalloprotéases et des protéases activées par les métaux à une concentration efficace de 1 à 10 μM.
  • Il agit comme chélateur de l'ion zinc dans le site actif des métalloprotéases, mais l'EDTA peut également inhiber d'autres protéases dépendantes des ions métalliques telles que les protéases à cystéine dépendantes du calcium.
  • L'EDTA interfère avec les processus biologiques qui dépendent des métaux.
  • Il s'agit d'un composant tampon.
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL MFCD00003541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nom IUPAC Acide 2-({2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétique
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Couleur Blanc
Densité 650 kg/m3
Point d’éclair >100 °C
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau. 1,0X10+6 mg/L (miscible) à 25 °C
Poids de la formule 292.2
Tension de vapeur 7,57X10-17 mm Hg à 25 °C
Pourcentage de pureté ≥99,4%
Qualité Niveau ACS
Forme physique Poudre
À utiliser avec (application) Agent chélateur, composant tampon
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.