Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, soln. aq. de 0,5M, pH 8,0
Code produit 15410267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410267 250 mL 250mL
15420267 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15410267 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62786.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.48€
    63.65€ / 250mL
    Économisez 11.83€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid solution can be used to study cell biology, molecular biology, bioactive small molecules, biochemicals, solutions and reagents, inorganic salts, chelators and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and EDTA solutions. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has been used in a study to help elucidate the role of antigen retrieval in immunostaining of ethanol-fixed smears. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has also been used in a study to assess the uptake and release of biotin-labeled fluorescein (b-FITC) as well as immobilization of biotin-labeled glucose oxidase (b-GOx) to the polyelectrolyte microcapsules with an avidin-poly(styrene sulfonate) (PSS) membrane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution d’acide éthylènediaminetétraacétique peut être utilisée pour étudier la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, les petites molécules bioactives, les produits biochimiques, les solutions et réactifs, les sels inorganiques, les chélateurs et les solutions d’acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) et d’EDTA. La solution d’acide éthylènediaminetétraacétique a été utilisée dans une étude pour aider à élucider le rôle de la récupération des antigènes dans l’immunocoloration des frottis fixés à l’éthanol. La solution d’acide éthylènediaminetétraacétique a également été utilisée dans une étude pour évaluer l’absorption et la libération de fluorescéine marquée à la biotine (b-FITC) ainsi que l’immobilisation de l’oxydase de glucose marquée à la biotine (b-GOX) dans les microcapsules en polyélectrolyte avec une membrane d’avidine-poly(styrène sulfonate) (PSS).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL MFCD00003541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nom IUPAC acide 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid
Couleur Incolore
pH 8.0
Formule linéaire (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 292.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M de solution aqueuse
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, 0.5M aqueous solution. pH 8.0
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid