Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylénediaminététraacétique, + de 99,5 %, réactif ACS
Code produit 10035750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10035750 5 kg Flacon en plastique 5kg
10617201 1 kg Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10035750 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 409930050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL MFCD00003541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nom IUPAC acide 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid
Informations sur la décomposition >150°C
Point de fusion 220.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >100°C
Résidus d’allumage 0.2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4 to 100.6% (Complexometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Quantité 5 kg
Fieser 01,373
Merck Index 15, 3565
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L (20°C) - 2.2g/L (80°C). Other solubilities: insoluble in common organic solvents, insoluble in dilute ammonium hydroxide: 0.005% max
Poids de la formule 292.23
Tension de vapeur 0.013hPa at 20°C
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.005% max. (in dilute NH4OH)
Forme physique Poudre cristalline fine