Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylénediaminététraacétique, + de 99,5 %, réactif ACS
Code produit 10617201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10617201 1 kg Flacon en plastique -
10035750 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10617201 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 409930010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL MFCD00003541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nom IUPAC 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid
Informations sur la décomposition >150°C
Point de fusion 220.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >100°C
Résidus d’allumage 0.2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.50%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Quantité 1 kg
Fieser 01,373
Merck Index 15, 3565
Informations sur la solubilité 0.005% max. Insoluble Matter (in dilute NH4OH)
Poids de la formule 292.23
Tension de vapeur 0.013hPa at 20°C
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.