Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, 99 %, pur
Code produit 10704611 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10704611 1 kg Flacon en plastique 1kg
10264960 250 g Flacon en plastique 250g
11955331 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10704611 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 118430010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.90€
    76.65€ / 1kg
    Économisez 17.25€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL MFCD00003541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nom IUPAC acide 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid
Point de fusion 220,0°C
Couleur Blanc
pH ∼2 à 3 (solution sat. solution aqueuse)
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Quantité 1 kg
Fieser 01,373
Merck Index 15,3565
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L (20°C) - 2.2g/L (80°C). Other solubilities: insoluble in common organic solvents, insoluble in dilute ammonium hydroxide: 0.005% max
Poids de la formule 292.23
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.