Learn More
Acide éthylènediaminetétracétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
5000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499562 5000 g 5000g
11408920 500 g 500g
11479562 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499562 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10713.0I
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
L’acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme agent complexant de nombreux cations. Il neutralise les impuretés d’ions métalliques et sert à éliminer l’excès de fer du corps. Il agit comme agent séquestrant dans les produits cosmétiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide éthylènediaminetétracétique est utilisé comme agent complexant de nombreux cations. Il neutralise les impuretés d’ions métalliques et sert à éliminer l’excès de fer du corps. Il agit comme agent séquestrant dans les produits cosmétiques.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde de sodium, le carbonate de sodium, la solution ammoniacale, l’acide et les solvants organiques courants. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable. Incompatible avec le cuivre, les alliages de cuivre, le nickel, l’aluminium, les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL MFCD00003541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nom IUPAC acide 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
Formule linéaire (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Quantité 5000 g
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Informations sur la solubilité Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 292.24
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid