Learn More
Acide éthylènediaminetétracétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489562 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11489562 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10713.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.66€
    27.65€ / 250g
    Économisez 6.01€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme agent complexant de nombreux cations. Il neutralise les impuretés d’ions métalliques et sert à éliminer l’excès de fer du corps. Il agit comme agent séquestrant dans les produits cosmétiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide éthylènediaminetétracétique est utilisé comme agent complexant de nombreux cations. Il neutralise les impuretés d’ions métalliques et sert à éliminer l’excès de fer du corps. Il agit comme agent séquestrant dans les produits cosmétiques.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde de sodium, le carbonate de sodium, la solution ammoniacale, l’acide et les solvants organiques courants. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable. Incompatible avec le cuivre, les alliages de cuivre, le nickel, l’aluminium, les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid
CAS 60-00-4
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
Formule moléculaire C10H16N2O8
Formule linéaire (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Numéro MDL MFCD00003541
Quantité 250 g
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene
Informations sur la solubilité Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble aq. soln..
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-({2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
Poids de la formule 292.24
Pourcentage de pureté 99%