Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, réactif de culture cellulaire
Code produit 15470277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470277 1 kg 1kg
15460277 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15470277 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62948.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid solution can be used to study cell biology, molecular biology, bioactive small molecules, biochemicals, solutions and reagents, inorganic salts, chelators and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and EDTA solutions. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has been used in a study to help elucidate the role of antigen retrieval in immunostaining of ethanol-fixed smears. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has also been used in a study to assess the uptake and release of biotin-labeled fluorescein (b-FITC) as well as immobilization of biotin-labeled glucose oxidase (b-GOx) to the polyelectrolyte microcapsules with an avidin-poly(styrene sulfonate) (PSS) membrane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution d’acide éthylènediaminetétraacétique peut être utilisée pour étudier la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, les petites molécules bioactives, les produits biochimiques, les solutions et réactifs, les sels inorganiques, les chélateurs et les solutions d’acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) et d’EDTA. La solution d’acide éthylènediaminetétraacétique a été utilisée dans une étude pour aider à élucider le rôle de la récupération des antigènes dans l’immunocoloration des frottis fixés à l’éthanol. La solution d’acide éthylènediaminetétraacétique a également été utilisée dans une étude pour évaluer l’absorption et la libération de fluorescéine marquée à la biotine (b-FITC) ainsi que l’immobilisation de l’oxydase de glucose marquée à la biotine (b-GOX) dans les microcapsules en polyélectrolyte avec une membrane d’avidine-poly(styrène sulfonate) (PSS).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Non testé pour détecter les contaminants de l’endotoxine ou du mycoplasme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL MFCD00003541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid
Point de fusion ∽245°C (decomposition)
Couleur Blanc
Formule linéaire (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Quantité 1 kg
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC Acide 2-({2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétique
Poids de la formule 292.24
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre