Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, sel de dicalcium déshydraté (poudre de cristaux blancs), Fisher BioReagents
Code produit 10336363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10336363 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10336363 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP119500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactifs biologie moléculaire
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• Acide éthylènediamine tétraacétique (EDTA)
• Sel dipotassium dihydrate
• Pour électrophorèse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Dipotassium Salt Dihydrate
CAS 25102-12-9
Point de fusion 272°C
Couleur Blanc
pH 4.0 to 5.0
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H18K2N2O10
Formule linéaire (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)2·2H2O
Quantité 500 g
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
Clé InChI JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Nom IUPAC Dipotassium ;2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyle-(carboxylatométhyl)amino]acétate ;dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 404.455
CID PubChem 53486451
Poids de la formule 404.47
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Poudre / Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.