Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, sel de disodium déshydraté (Poudre cristalline / électrophor.), Fisher BioReagents™
Code produit 10618973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10618973 500 g Flacon en verre 500g
10522965 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10618973 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP120500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Pour la minimisation des impuretés d’ions métalliques dans les tampons de réaction
Le sel disodique de l’EDTA est un agent chélateur pour les ions métalliques largement utilisé en biologie moléculaire pour minimiser la quantité d’impuretés d’ions métalliques dans les tampons de réaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
Nom IUPAC disodium;2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate;dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate
Informations sur la décomposition >252 °C
Point de fusion 252 °C
Couleur Blanc
pH 4 à 6
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·2H2O
Quantité 500 g
Merck Index 15, 3565
Informations sur la solubilité 0,005 % max. Matière insoluble
Poids de la formule 372.23
Pourcentage de pureté ≥ 99,0%
Qualité Électrophorèse
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.