Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, sel dipotassium dihydraté, 99 %, extra pur
Code produit 10676792 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10676792 100 g Flacon en plastique -
10175170 500 g Flacon en plastique 500g
10687424 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10676792 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 209741000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25102-12-9 | C10H14K2N2O8·2H2O | 404.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25102-12-9
Formule moléculaire C10H14K2N2O8·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 404.46
Numéro MDL MFCD00150036
Clé InChI JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
CID PubChem 53486451
Nom IUPAC Dipotassium ;2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyle-(carboxylatométhyl)amino]acétate ;dihydraté
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 272.0°C
Couleur Blanc
pH 4 to 5 (5% soln.)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire KO2CCH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2K)CH2CO2H
Quantité 100 g
Merck Index 14, 3517
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 404.46
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.