Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, sel dipotassium dihydraté, 99 %, extra pur
Code produit 10687424 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10687424 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10676792 100 g Flacon en plastique -
10175170 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10687424 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 209740025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 25102-12-9 | C10H14K2N2O8·2H2O | 404.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25102-12-9
Formule moléculaire C10H14K2N2O8·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 404.46
Numéro MDL MFCD00150036
Clé InChI JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
CID PubChem 53486451
Nom IUPAC Dipotassium ;2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyle-(carboxylatométhyl)amino]acétate ;dihydraté
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 272.0°C
Couleur Blanc
pH 4 to 5 (5% soln.)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire KO2CCH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2K)CH2CO2H
Quantité 2.5 kg
Merck Index 14, 3517
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 404.46
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline fine
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.