Learn More
Sel de dipotassium d’acide éthylènediaminetétraacétique dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352657 100 g 100g
11362657 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11842.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25102-12-9 | C10H18K2N2O10 | 404.455 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate is used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals. It is involved in the study of chelators, biochemicals and reagents as well as in the study of the three dimensional hierarchy structures from self-assembly of quantum dots. It also acts as a catalyst by partially removing thiol stabilizers from the nanoparticle surface to induce the stabilization reaction of CdTe nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel dipotassique d’acide éthylènediaminetétraacétique dihydraté est utilisé pour éliminer l’inhibition des réactions catalysées par les enzymes en raison de traces de métaux lourds. Il participe à l’étude des chélateurs, des produits biochimiques et des réactifs ainsi qu’à l’étude des structures hiérarchiques tridimensionnelles à partir de l’auto-assemblage des points quantiques. Il agit également comme catalyseur en éliminant partiellement les stabilisants thiols de la surface du nanoarticle pour induire la réaction de stabilisation des nanoparticules CdTe.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25102-12-9
Formule moléculaire C10H18K2N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 404.455
Numéro MDL MFCD00150036
Clé InChI JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
CID PubChem 53486451
Nom IUPAC Dipotassium ;2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyle-(carboxylatométhyl)amino]acétate ;dihydraté
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
Point de fusion ∽272°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Merck Index 14,3517
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 404.46 (368.43 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%