Learn More
Sel de dipotassium d’acide éthylènediaminetétraacétique dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate is used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals. It is involved in the study of chelators, biochemicals and reagents as well as in the study of the three dimensional hierarchy structures from self-assembly of quantum dots. It also acts as a catalyst by partially removing thiol stabilizers from the nanoparticle surface to induce the stabilization reaction of CdTe nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sel dipotassique d’acide éthylènediaminetétraacétique dihydraté est utilisé pour éliminer l’inhibition des réactions catalysées par les enzymes en raison de traces de métaux lourds. Il participe à l’étude des chélateurs, des produits biochimiques et des réactifs ainsi qu’à l’étude des structures hiérarchiques tridimensionnelles à partir de l’auto-assemblage des points quantiques. Il agit également comme catalyseur en éliminant partiellement les stabilisants thiols de la surface du nanoarticle pour induire la réaction de stabilisation des nanoparticules CdTe.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate |
| Point de fusion | ∽272°C (decomposition) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 500 g |
| Merck Index | 14,3517 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 404.46 (368.43 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99% |