Learn More
Sel de magnésium disodique de l’acide éthylènediaminetétracétique hydraté, 97 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15791749 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15791749 25 g 25g
15701759 100 g 100g
15711759 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15791749 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457930250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 194491-32-2 | C10H12MgN2Na2O8 | 358.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 194491-32-2
Numéro MDL MFCD00078217
Clé InChI AWNVVAMWLMUZOZ-UHFFFAOYSA-J
Nom IUPAC magnesium(2+) disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(carboxylatomethyl)amino)acetate
SMILES [Na+].[Na+].[Mg++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Plage de pourcentage du dosage 96.0 % min. (on dry substance)
Formule moléculaire C10H12MgN2Na2O8
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Poids moléculaire (g/mol) 358.50
Poids de la formule 358.5