Learn More
Sel de magnésium disodique d’acide éthylènediaminetétraacétique hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362667 100 g 100g
11352667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11857.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 194491-32-2 | C10H12MgN2Na2O8 | 358.50 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as chelating agents over a broad pH range in aqueous systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de sel de magnésium disodique de l’acide éthylènediaminetétraacétique est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques. Il est utilisé comme agents chélateurs sur une large plage de pH dans les systèmes aqueux.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans les liquides acides et organiques
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 194491-32-2
Formule moléculaire C10H12MgN2Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 358.50
Numéro MDL MFCD00078217
Clé InChI AWNVVAMWLMUZOZ-UHFFFAOYSA-J
Synonyme unii-ndt563s5vz, edta magnesium disodium, magnesium disodium edta, ndt563s5vz, magnesium disodium ethylenediaminetetraacetate, edta magnesium disodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid magnesium disodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt, ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate, magnesium sodium ethylenediaminetetraacetate
CID PubChem 161064
Nom IUPAC Magnésium ; Disodium ; 2-[2-[bis(carboxylatométhyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate
SMILES [Na+].[Na+].[Mg++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in acid and organic liquids
Poids de la formule 358.50 (Anhydrous)