Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, dihydrate de sel disodique, 99+ %, réactif ACS
Code produit 10289410 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10289410 500 g Flacon en plastique 500g
10413551 100 g Flacon en plastique 100g
10125893 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10289410 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 409975000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Informations sur la décomposition >252°C
Point de fusion 252.0°C
Couleur Blanc à jaune
pH 4.0 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Fieser 01,373
Merck Index 15, 3565
Informations sur la solubilité 0.005% max. Insoluble Matter
Nom IUPAC 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétate dihydraté disodique
Poids de la formule 372.23
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.