Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, dihydrate de sel disodique, 99+ %, pour analyse
Code produit 10031660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10031660 100 g Flacon en plastique 100g
10416790 500 g Flacon en plastique 500g
10706351 1 kg Flacon en plastique 1kg
10524634 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10031660 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 147851000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.20€
    33.65€ / 100g
    Économisez 5.55€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Tampon biologique, réactif de chélation / complexation
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique, réactif de chélation / complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
Nom IUPAC disodium ; 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate ; dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Point de fusion 252.0°C
Couleur Blanc
pH 4.0 to 6.0 (1% soln. at 20°C)
Perte à la dessiccation 11.4% max. (200°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 101% (On dry substance)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Merck Index 15, 3565
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol (95%),insoluble in chloroform and ether
Poids de la formule 372.23
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Analyse
Forme physique Poudre cristalline fine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H332-Nocif par inhalation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.