Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, dihydrate de sel disodique, 99+ %, pour analyse
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate |
| Point de fusion | 252.0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4.0 to 6.0 (1% soln. at 20°C) |
| Perte à la dessiccation | 11.4% max. (200°C, 3 hrs) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 101% (On dry substance) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 500 g |
| Merck Index | 15, 3565 |
| Show More |
Safety and Handling
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H332-Nocif par inhalation.