Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétracétique, dihydrate de sel disodique, 99 % ou +, pour la biologie moléculaire, DNase, sans RNase et protéase
Code produit 10339513 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10339513 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10524151 100 g Flacon en plastique 100g
11329886 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10339513 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 327200025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation / complexation pour la biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
Nom IUPAC Disodium ; 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate ; dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Absorbance (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.2 max. at 260nm
Point de fusion 252.0°C
Couleur Blanc
pH 4 to 5 (5% soln. at 25°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 kg
Merck Index 153565
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol (95%),insoluble in chloroform and ether
Poids de la formule 372.23
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Biologie moléculaire
Matière insoluble 0.005% max
Forme physique Solide cristallin