Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique dihydraté, ≥ 99 %, qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Code produit 11406541 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11406541 100 g -
11496531 50 g -
11416541 250 g -
11426541 500 g 500g
11436541 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11406541 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219482280
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Quantité 100 g
Nom IUPAC 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétate dihydraté disodique
Poids de la formule 372.2
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Réactif de biologie moléculaire
Forme physique Poudre cristalline