Learn More
Sel disodique dihydraté d’acide éthylènediaminetétraacétique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482148 1000 g 1000g
11492148 250 g 250g
11402158 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15161.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.14€
    88.65€ / 1000g
    Économisez 20.49€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate is used as a chelator of divalent cations. It inhibits enzymes such as metalloproteases that require divalent cations for activity. It is also used in chelation therapy. It acts as a sequestering agent in shampoos, cleaners and other personal care products and serves as an anticoagulant for blood samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sel disodique d’acide éthylènediaminetétraacétique dihydraté est utilisé comme chélateur de cations divalents. Il inhibe les enzymes telles que les métalloprotéases qui nécessitent des cations divalents pour l’activité. Il est également utilisé dans la thérapie par chélation. Il agit comme agent séquestrant dans les shampooings, les nettoyants et autres produits de soins personnels et sert d’anticoagulant pour les échantillons de sang.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les métaux et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
Nom IUPAC disodium ; 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate ; dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Point de fusion 248°C (decomposition)
Quantité 1000 g
Beilstein 3900609
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 372.24 (336.22 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodiumsalt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodiumsalt