Learn More
Solution de sel disodique d’acide éthylènediaminetétracétique 0,1 M (0,2 N), solution-étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Code produit 10568230 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10568230 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10000190 10 L Sachet dans une boîte 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10568230 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/3700/17
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 139-33-3 | Formule moléculaire : C10H14N2Na2O8 | Poids moléculaire : 336,21 g/mol
Solution de sel disodium d’acide éthylédiaminétraacétique tétraacétique 0,1M (0,2N), NIST solution standard prête à l’utilisation pour l’analyse volumétrique, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-33-3
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
CID PubChem 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Couleur Incolore
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 2.5 L
Nom IUPAC disodium ; 22-[-[bis(carboxylatométhyl)azaniumyl]éthyl-(carboxylatométhyl)azaniumyl]acétate
Forme physique Liquide