Learn More
Sel disodium à l’acide éthylénédiaminetétraacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Disodium Edetate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 250 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2 |
| Poids de la formule | 336.0546 |
| Pourcentage de pureté | >95% |