Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA), solution à 0,5 M, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15748687 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon Nalgene
Unit Size:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
15748687 500 mL Flacon Nalgene 500mL
15825388 100 mL Flacon Nalgene 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15748687 Supplier Thermo Scientific Supplier No. J15694.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.58€
    65.65€ / 500mL
    Économisez 14.93€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Agent gélifiant utilisé dans de nombreux tampons enzymatiques et à des concentrations plus élevées, comme inactivateur d’enzymes
Chélateur utilisé dans de nombreux tampons enzymatiques et, à des concentrations plus élevées, comme inactivateur d’enzymes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.238
Numéro MDL MFCD00150037
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
Nom IUPAC Disodium ; 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate ; dihydrate
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid
Conditionnement Flacon Nalgene
Quantité 500 mL
Beilstein 3900609
Qualité Biologie moléculaire, Ultrapure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M
Forme physique Solution
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, 0.5M soln.
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium EDTA, Sodium hydroxide