Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA), solution à 0,5 M, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15825388 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon Nalgene
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15825388 100 mL Flacon Nalgene 100mL
15748687 500 mL Flacon Nalgene 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15825388 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J15694.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Agent gélifiant utilisé dans de nombreux tampons enzymatiques et à des concentrations plus élevées, comme inactivateur d’enzymes
Chélateur utilisé dans de nombreux tampons enzymatiques et, à des concentrations plus élevées, comme inactivateur d’enzymes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.238
Numéro MDL MFCD00150037
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
Nom IUPAC disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid
Conditionnement Flacon Nalgene
Quantité 100 mL
Beilstein 3900609
Qualité Biologie moléculaire, Ultrapure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M
Forme physique Solution