Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, qualité électrophorèse, 1 kg, MP Biomedicals
Code produit 11461562 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461562 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11461562 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04800683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    190.05€ / 1kg
    Économisez 9.95€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
60-00-4 (EDTA) Pureté : ≥ 99,5 % Métaux lourds (comme Pb) : < < 10 ppm de fer (Fe) : < < 10 ppm de cendres sulfatées : < < 0,1 %
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic Acid
CAS 60-00-4
Formule moléculaire C10H16N2O8
Numéro MDL MFCD00003541
Quantité 1 kg
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-({2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediamine Tetraacetic Acid