Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, qualité électrophorèse, 500 g, MP Biomedicals
Code produit 11451562 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11451562 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11451562 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04800682
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
60-00-4 (EDTA) Pureté : ≥ 99,5 % Métaux lourds (comme Pb) : < < 10 ppm de fer (Fe) : < < 10 ppm de cendres sulfatées : < < 0,1 %
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic Acid
CAS 60-00-4
Formule moléculaire C10H16N2O8
Numéro MDL MFCD00003541
Quantité 500 g
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-({2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191