Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, qualité électrophorèse, 99,4+ %
Code produit 15450457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450457 100 g 100g
15460457 500 g 500g
15470457 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450457 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65585.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.21€
    29.65€ / 100g
    Économisez 6.56€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL MFCD00003541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid
Point de fusion ∽245°C (decomposition)
Couleur Blanc
Densité 0.68
Formule linéaire (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Quantité 100 g
Beilstein 1716295
Merck Index 143517
Nom IUPAC acide 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
Poids de la formule 292.24
Pourcentage de pureté ≥99.4%
Qualité Électrophorèse
Forme physique Poudre