Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, qualité électrophorèse, 99,4+ %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylenediaminetetraacetic acid |
| Point de fusion | ∽245°C (decomposition) |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 0.68 |
| Formule linéaire | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 |
| Quantité | 2.5 kg |
| Beilstein | 1716295 |
| Merck Index | 143517 |
| Nom IUPAC | Acide 2-({2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétique |
| Poids de la formule | 292.24 |
| Afficher plus |