Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, sel tétrasodique dihydraté, 99 %
Code produit 12685017 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12685017 500 g Flacon en plastique 500g
12675017 100 g Flacon en plastique 100g
12665017 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12685017 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 446085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.45€
    74.65€ / 500g
    Économisez 15.80€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10378-23-1 | C10H12N2Na4O8·2H2O | 416.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10378-23-1
Formule moléculaire C10H12N2Na4O8·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 416.21
Clé InChI DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate
CID PubChem 131843362
Nom IUPAC 2-[-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino] acétique ; sodium ; dihydrate
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt dihydrate
Point de fusion 300.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 102% (on dry substance) (Complexometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité (16% in water) Clear solution
Poids de la formule 416.21
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate