Learn More
Sel tétrasodique dihydraté de l'acide éthylènediaminetétraacétique, TRC
Code produit 30378647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378647 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE91831025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrasodium Edetate Dihydrate
CAS 10378-23-1
Formule moléculaire C10 H12 N2 O8 . 2 H2 O . 4 Na
Quantité 25 g
Synonyme Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hydrate (1:4:2) (ACI), Acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-, tetrasodium salt, dihydrate (8CI), Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, tetrasodium salt, dihydrate (9CI), Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Tetrasodium Edetate Dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt Dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
Nom IUPAC tetrasodio;2-[2-[bis(carboxilatometil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato;dihidrato
Poids moléculaire (g/mol) 416.2
Poids de la formule 416.04