Learn More
Sel de tripotassium d’acide éthylènediaminetétraacétique dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358545 250 g 250g
11348545 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11991.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 65501-24-8 | C10H17K3N2O10 | 442.545 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate is involved to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals. It is also used to study chelators, biochemicals and reagents. Further, it is utilized to check the safety of ethylenediaminetetraacetic acid and hydroxyethyenediaminetriacetic acid ingredients in cosmetic formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de tripotassium d’acide éthylènediaminetétraacétique dihydraté est impliqué pour éliminer l’inhibition des réactions catalysées par les enzymes en raison de traces de métaux lourds. Il est également utilisé pour étudier les chélateurs, les produits biochimiques et les réactifs. De plus, il est utilisé pour vérifier la sécurité des ingrédients de l’acide éthylènediaminetetraacétique et de l’acide hydroxyéthylènediaminettriacétique dans les formulations cosmétiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’hydroxyde de potassium.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les métaux, le zinc, l’aluminium, l’acier au carbone, le cuivre, les alliages de cuivre, les métaux galvanisés et le nickel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65501-24-8
Formule moléculaire C10H17K3N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 442.545
Numéro MDL MFCD00149672
Clé InChI MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, edta tripotassium salt, edta tripotassium salt dihydrate, tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-carboxylatomethyl carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, tripotassium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxymethyl amino acetate dihydrate, edta tripotassium salt, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate titration
CID PubChem 2733162
Nom IUPAC tripotassium ; 2-[2-[bis(carboxylatométhyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétate;dihydraté
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].O.O.[K+].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
Point de fusion ∽182°C (decomposition)
Quantité 250 g
Beilstein 6762497
Informations sur la solubilité Soluble in water and potassium hydroxide.
Poids de la formule 442.55 (406.46 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%