Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, dihydrate de sel de tripotassium, 99+ %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (on dry substance) (Complexometry) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | (KOCOCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH·2H2O |
| Quantité | 2.5 kg |
| Poids de la formule | 442.56 |
| Pourcentage de pureté | 99+% |
| Forme physique | Poudre cristalline fine |