Learn More
Sel de sodium de zinc d’acide éthylènediaminetétraacétique hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368047 100 g 100g
11358047 25 g 25g
11348047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11368047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022426.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14025-21-9 | C10H12N2Na2O8Zn | 399.572 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14025-21-9
Formule moléculaire C10H12N2Na2O8Zn
Numéro MDL MFCD00135187
Clé InChI UBLOJEHIINPTTG-UHFFFAOYSA-J
Synonyme zinc disodium edta, edta disodium zinc salt, unii-r84ov391ba, sequestrene na2zn zinc chelate, disodium zinc edetate, disodium zinc ethylenediaminetetraacetate, zinc disodium ethylenediaminetetraacetate, disodium zinc ethylenediaminetetraacetate dihydrate, acetic acid, ethylenedinitrilo tetra-, disodium salt, zinc complex, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt
CID PubChem 51808
Nom IUPAC disodium ; zinc ; 2-[2-[bis(carboxylatométhyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid zinc disodium salt hydrate
Quantité 100 g
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Zn+2]
Poids moléculaire (g/mol) 399.572
Poids de la formule 399.50 (Anhydrous)
Forme physique Poudre