Learn More
Ethylhexyl triazone, MedChemExpress
Code produit 16481586
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481586 500 mg
16455236 100 mg
16401139 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16481586 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY109655
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.
Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylhexyl triazone
Forme physique Solid
CAS 88122-99-0
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C48H66N6O6
Synonyme Octyl triazone
Informations sur la solubilité DMSO : 30 mg/mL (36.45 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCCCC(CC)COC(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C3)=NC(NC4=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C4)=N2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 823.07
Poids de la formule 823.07
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research