Learn More
Éthylidènecyclopentane, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479656 5 g 5g
11489656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20209.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2146-37-4 | Molecular Formula: C7H12 | Molecular Weight: 96.173 g/mol
It is used to make other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour fabriquer d’autres produits chimiques organiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2146-37-4
Formule moléculaire C7H12
Poids moléculaire (g/mol) 96.173
Numéro MDL MFCD00019319
Clé InChI VONKRKBGTZDZNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentane, ethylidene, ethyl idenecyclopentane, ethylidene-cyclopentane, cyclopentane,ethylidene, acmc-1cs2b, 1e-ethylidenecyclopentane, ethylidenecyclopentane, 90+%
CID PubChem 75068
Nom IUPAC Éthylidènecyclopentane
SMILES CC=C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylidenecyclopentane
Point de fusion -130°C
Densité 0.8
Point d’ébullition 112°C to 114°C
Indice de réfraction 1.45
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 96.17
Pourcentage de pureté ≥90%