Learn More
Bromure d’éthylmagnésium, 3 M dans l’éther, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376499
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mol
1 mol
Conditionnement:
0.50mol
1mol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11376499 1 mol 1mol
11366499 0.5 mol 0.50mol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376499 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041675.JU
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 925-90-6 | C2H5BrMg | 133.27 g/mol
Ethylmagnesium bromide is used as a reagent and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 925-90-6
Formule moléculaire C2H5BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 133.27
Numéro MDL MFCD00000043
Clé InChI TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent
CID PubChem 101914
Nom IUPAC bromo(ethyl)magnesium
SMILES CC[Mg]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylmagnesium bromide
Point de fusion -116.3°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.020 g/mL
Point d’ébullition 34.6°C
Odeur Ether-like
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire C2H5MgBr
Quantité 1 mol
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Miscible in alcohols,ketones,esters,ethers,hydrocarbons.
Poids de la formule 133.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M dans l’éther
Forme physique Liquide