Learn More
Chlorure d’éthylmagnésium, solution 2,7 M (25 % en poids) dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10515223 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
2.4 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
2.40L
800mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10515223 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10531491 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10724114 2.4 L Flacon en verre AcroSeal™ 2.40L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10515223 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 252571000
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 2386-64-3 | C2H5ClMg | 88.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2386-64-3 , 109-99-9
Formule moléculaire C2H5ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 88.82
Numéro MDL MFCD00000472
Clé InChI ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ethylmagnesium chloride, chloroethylmagnesium, ethylmagnesiumchloride, magnesium, chloroethyl, etmgcl, chloro ethyl magnesium, ethyl magnesium chloride, chloroethyl-magnesiu, ethyl magnesiumchloride, ethylmagnesium chloride solution
CID PubChem 75432
Nom IUPAC Magnésium ; éthane ; chlorure
SMILES CC[Mg]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylmagnesium chloride
Couleur Marron
Densité 1.0000g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C2H5MgCl
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 88.83
Pourcentage de pureté 24 to 26%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylmagnesium chloride, 2.7M (25 wt.%) solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.