Learn More
Ethylparaben, MedChemExpress
Description
Ethylparaben is the ethyl ester of p-hydroxybenzoic acid, used as an antifungal preservative.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylparaben |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 120-47-8 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H10O3 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Ethyl parahydroxybenzoate Ethyl 4-hydroxybenzoate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |