Learn More
Éthylpyrazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethylpyrazine |
| CAS | 13925-00-3 |
| Formule moléculaire | C6 H8 N2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Pyrazine, 2-ethyl-, Pyrazine, ethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Ethylpyrazine, Ethylpyrazine, C-Ethylpyrazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cnccn1 |
| Nom IUPAC | 2-éthylpyrazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 108.14 |
| Poids de la formule | 108.0687 |