Learn More
(Éthylthio)acétone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386806 25 g 25g
11376806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04142.14
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20996-62-7 | C5H10OS | 118.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20996-62-7
Formule moléculaire C5H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 118.194
Numéro MDL MFCD00026976
Clé InChI ZKDXKBIOEVBFGV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 88750
Nom IUPAC 1-éthylsulfanylpropan-2-one
SMILES CCSCC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (Ethylthio)acetone
Point d’ébullition 170°C to 172°C
Point d’éclair 52°C (125°F)
Indice de réfraction 1.472
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1740830
Synonyme ethylthio acetone, 2-propanone, 1-ethylthio, 1-ethylthio acetone, ethyl 2-oxopropyl sulfide, 1-ethylthio-2-propanone, 2-propanone,1-ethylthio, 1-ethylsulfanyl propan-2-one, thioethoxy acetone, acmc-1cazk, ch3coch2sch2ch3
Poids de la formule 118.2
Pourcentage de pureté 95%