Learn More
(Éthylthio)triméthylsilane, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10347711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10347711 1 g Flacon en verre 1g
10153251 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10347711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 345000010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5573-62-6 | Molecular Formula: C5H14SSi | Molecular Weight: 134.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5573-62-6
Formule moléculaire C5H14SSi
Poids moléculaire (g/mol) 134.31
Numéro MDL MFCD00042890
Clé InChI HXAFQWICVBBXMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylthio trimethylsilane, ethylthiotrimethylsilane, ethylthio trimethylsilane, technical grade, acmc-20aplk, trimethyl ethylthio silane, ethyl thio trimethylsilane, ethyl trimethylsilyl sulfide, trimethylsilyl ethyl sulfide, ethylsulfanyl trimethylsilane, ethylsulfanyl trimethyl silane
CID PubChem 2733426
Nom IUPAC éthylsulfanyl(triméthyl)silane
SMILES CCS[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (Ethylthio)trimethylsilane
Note relative au nom 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 69°C to 70°C (100.0 mmHg)
Point d’éclair 16°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5SSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.4470 to 1.451
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.83
Poids de la formule 134.3
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (Ethylthio)trimethylsilane, tech.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO– À des fins de recherche uniquement