Learn More
Ethylurée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15453257 25 g 25g
11446956 100 g 100g
11456956 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15453257 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24040.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 625-52-5 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
N-Ethyl urea, is a versatile building block, that can be used in organic synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds, as nitrogen and carbonyl source.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’urée N-éthyl est un bloc de construction polyvalent qui peut être utilisé dans la synthèse organique de divers composés pharmaceutiques et biologiquement actifs, comme source d’azote et de carbonyle.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (25 mg/ml) et dans l’eau (100 mg/ml).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 625-52-5
Formule moléculaire C3H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00007953
Clé InChI RYECOJGRJDOGPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethylurea, n-ethylurea, urea, ethyl, urea, 1-ethyl, polyurethane, urea, n-ethyl, ethyl urea, pellethane, athylisoharnstoff
CID PubChem 12254
Nom IUPAC Éthylurée
SMILES CCNC(N)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethylurea
Point de fusion 88°C to 94°C
Quantité 25 g
Beilstein 1740512
Informations sur la solubilité Soluble in methanol (25mg/ml),and water (100mg/ml).
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylurea
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylurea