Learn More
Ethylvanillin, MedChemExpress
Code produit 16478526
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478526 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16478526 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0940
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Ethylvanillin is a flavorant, about three times as potent as vanillin and is used in the production of chocolate.
Ethylvanillin is a flavorant, about three times as potent as vanillin and is used in the production of chocolate.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylvanillin
CAS 121-32-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10O3
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Ethanol : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM)
SMILES O=CC1=CC=C(O)C(OCC)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Poids de la formule 166.17
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Powder